Drukuj
3-(Dimethylamino)benzoyl chloride hydrochloride 90%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR322248-1G OR322248-5G
APOSOR322248-1GEA 0 PLN
APOSOR322248-1G APOSOR322248-5G
3-(Dimethylamino)benzoyl chloride hydrochloride 90%
3-(Dimethylamino)benzoyl chloride hydrochloride
Formuła: C₉H₁₁Cl₂NO
Temp. topnienia: 131…133 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD19442144
Numer CAS: 117500-61-5
Jednostka: 3261
ADR: 8,II