Drukuj
Ethyl-2-isocyanatobenzoate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(Ethoxycarbonyl)phenyl isocyanate
OR322234-1G OR322234-25G OR322234-5G
APOSOR322234-1GEA 261 PLN
APOSOR322234-1G APOSOR322234-25G APOSOR322234-5G
Ethyl-2-isocyanatobenzoate 97%
Ethyl-2-isocyanatobenzoate
When melted, may contain small amount of sediment.
Formuła: C₁₀H₉NO₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013849
Numer CAS: 76393-16-3
Jednostka: 3335
ADR: 9,III