Drukuj
N-(Benzyloksykarbonyloksy)sukcynimid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: CBZ-OSu (Z-OSu)
OR322228-100G OR322228-25G
APOSOR322228-100GEA 124 PLN
APOSOR322228-100G APOSOR322228-25G
N-(Benzyloksykarbonyloksy)sukcynimid 97%
N-(Benzyloksykarbonyloksy)sukcynimid
Formuła: C₁₂H₁₁NO₅
MW: 249.22 g/mol
Temp. topnienia: 80…82 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005513
Numer CAS: 13139-17-8