Drukuj
N-Ethylglycine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(Ethylamino)acetic acid, N-Et-Gly-OH
OR322207-1G OR322207-5G
APOSOR322207-1GEA 342 PLN
APOSOR322207-1G APOSOR322207-5G
N-Ethylglycine
N-Ethylglycine
Formuła: C₄H₉NO₂
MW: 103.12 g/mol
Temp. topnienia: 190 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00037794
Numer CAS: 627-01-0