Drukuj
1-Adamantyl isocyanate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Isocyanic acid 1-Adamantyl Ester, 1-Adamantyl Isocyanate
OR322196-250MG OR322196-5G
APOSOR322196-250MGEA 291 PLN
APOSOR322196-250MG APOSOR322196-5G
1-Adamantyl isocyanate
1-Adamantyl isocyanate
When melted, may contain small amount of sediment.
Formuła: C₁₁H₁₅NO
MW: 177.247 g/mol
Temp. topnienia: 147 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00134405
Numer CAS: 4411-25-0