Drukuj
2-Methoxybiphenyl-3-isothiocyanate
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (2-Methoxy-5-phenyl)phenyl isothiocyanate
OR322188-1G OR322188-10G OR322188-5G
APOSOR322188-1GEA 290 PLN
APOSOR322188-1G APOSOR322188-10G APOSOR322188-5G
2-Methoxybiphenyl-3-isothiocyanate
2-Methoxybiphenyl-3-isothiocyanate
Formuła: C₁₄H₁₁NOS
MW: 241.31 g/mol
Temp. topnienia: 78…81 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041078
Numer CAS: 206761-68-4
Jednostka: 2923
ADR: 8+6.1 III