Drukuj
4-Chloro-2,6-ksylenol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR322178-1G OR322178-5G OR322178-25G
APOSOR322178-1GEA 110 PLN
APOSOR322178-1G APOSOR322178-5G APOSOR322178-25G
4-Chloro-2,6-ksylenol 98%
4-Chloro-2,6-ksylenol
Formuła: C₈H₉ClO
Temp. topnienia: 81…83 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00020138
Numer CAS: 1123-63-3