Drukuj
4-(Chloromethyl)benzyl alcohol
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: p-hydroxymethylbenzyl chloride, (4-(Chloromethyl)phenyl)methanol, 4-(hydroxymethyl)benzyl chloride, Benzenemethanol,4-(chloromethyl)-
OR322170-1G OR322170-25G OR322170-5G
APOSOR322170-1GEA 110 PLN
APOSOR322170-1G APOSOR322170-25G APOSOR322170-5G
4-(Chloromethyl)benzyl alcohol
4-(Chloromethyl)benzyl alcohol
Formuła: C₈H₉ClO
MW: 156.609 g/mol
Temp. topnienia: 58…60 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03427011
Numer CAS: 16473-35-1
Jednostka: 1759
ADR: 8 II