Drukuj
1,3-Dichloroisoquinoline
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR322166-1G OR322166-25G OR322166-5G
APOSOR322166-1GEA 110 PLN
APOSOR322166-1G APOSOR322166-25G APOSOR322166-5G
1,3-Dichloroisoquinoline
1,3-Dichloroisoquinoline
Formuła: C₉H₅Cl₂N
Temp. topnienia: 121…122 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00034750
Numer CAS: 7742-73-6