Drukuj
Kwas margarynowy
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR322165-25G OR322165-5G
APOSOR322165-25GEA 435 PLN
APOSOR322165-25G APOSOR322165-5G
Kwas margarynowy
Kwas margarynowy
Formuła: C₁₇H₃₄O₂
Temp. Wrzenia: 227 °C/100mmHg
Temp. topnienia: 59…61 °C
Gęstość: 0,853 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002751
Numer CAS: 506-12-7
Numer WE (dawny EINECS): 208-027-1