Drukuj
Izotiocyjanian 2-chloroetylu 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR322152-1G OR322152-5G
APOSOR322152-1GEA 194 PLN
APOSOR322152-1G APOSOR322152-5G
Izotiocyjanian 2-chloroetylu 97%
Izotiocyjanian 2-chloroetylu
Formuła: C₃H₄ClNS
Temp. Wrzenia: 79…80 °C/13mmHg
Gęstość: 1,265 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 43 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041125
Numer CAS: 6099-88-3
Jednostka: 3286
ADR: 3+6.1+8,II