Drukuj
(S)-(-)-2-Acetoxypropionic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR322114-1G OR322114-5G
APOSOR322114-1GEA 0 PLN
APOSOR322114-1G APOSOR322114-5G
(S)-(-)-2-Acetoxypropionic acid
(S)-(-)-2-Acetoxypropionic acid
Formuła: C₅H₈O₄
Temp. Wrzenia: 142 °C/20mmHg
Gęstość: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00191370
Numer CAS: 6034-46-4