Drukuj
tert-Butyl-N-hydroxycarbamate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: N-Boc-hydroxylamine, N-tert-Butoxycarbonylhydroxylamine, N-Tert-Boc-Hydroxylamine
OR322101-100G OR322101-25G OR322101-500G
APOSOR322101-100GEA 363 PLN
APOSOR322101-100G APOSOR322101-25G APOSOR322101-500G
tert-Butyl-N-hydroxycarbamate
tert-Butyl-N-hydroxycarbamate
Formuła: C₅H₁₁NO₃
MW: 133.15 g/mol
Temp. topnienia: 55…58 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002107
Numer CAS: 36016-38-3