Drukuj
Szczawian dietylu 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Ester dietylowy kwasu szczawiowego
OR322087-10KG OR322087-2.5KG OR322087-500G
APOSOR322087-10KGEA 2270 PLN
APOSOR322087-10KG APOSOR322087-2.5KG APOSOR322087-500G
Szczawian dietylu 99%
Szczawian dietylu
Formuła: C₆H₁₀O₄
MW: 146.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 185 °C
Temp. topnienia: –41 °C
Gęstość: 1.076 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 75 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009119
Numer CAS: 95-92-1
Numer WE (dawny EINECS): 202-464-1
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,03152