Drukuj
Izotiocyjanian 1-naftylu 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR322081-25G OR322081-5G
APOSOR322081-25GEA 1700 PLN
APOSOR322081-25G APOSOR322081-5G
Izotiocyjanian 1-naftylu 98%
Izotiocyjanian 1-naftylu
Formuła: C₁₁H₇NS
MW: 185.25 g/mol
Temp. Wrzenia: 100
Temp. topnienia: 59
Gęstość: 1.81
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003882
Numer CAS: 551-06-4
Klasyfikacja Merck : 12,06498