Drukuj
5-Iodosalicylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR322048-500G OR322048-100G OR322048-25G
APOSOR322048-500GEA 2760 PLN
APOSOR322048-500G APOSOR322048-100G APOSOR322048-25G
5-Iodosalicylic acid
5-Iodosalicylic acid
Formuła: C₇H₅IO₃
Temp. topnienia: 194…199 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002458
Numer CAS: 119-30-2
Numer WE (dawny EINECS): 204-313-5