Drukuj
1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: AMPK Signaling Activator VII, Metformin, Metformin hydrochloride, 1,1-Dimethylbiguanide Hydrochloride
OR322044-100G OR322044-10G OR322044-25G
APOSOR322044-100GEA 313 PLN
APOSOR322044-100G APOSOR322044-10G APOSOR322044-25G
1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride
1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride
Formuła: C₄H₁₂ClN₅
MW: 165.625 g/mol
Temp. topnienia: 221 °C
Gęstość: 1.36 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012582
Numer CAS: 1115-70-4