Drukuj
trans-2,3-Epoxybutane
Dostawca: Apollo Scientific
OR322036-5G OR322036-25G
APOSOR322036-5GEA 986 PLN
APOSOR322036-5G APOSOR322036-25G
trans-2,3-Epoxybutane
trans-2,3-Epoxybutane
Formuła: C₄H₈O
MW: 72.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 54…55 °C
Gęstość: 0.804 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: –26 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005129
Numer CAS: 21490-63-1
Jednostka: 3271
ADR: 3 II