Drukuj
3-Chlorofenyloizocyjanian
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Isocyanic acid 3-Chlorophenyl ester, 3-Chlorophenylisocyanate
OR322031-1G OR322031-5G OR322031-10G
APOSOR322031-1GEA 131 PLN
APOSOR322031-1G APOSOR322031-5G APOSOR322031-10G
3-Chlorofenyloizocyjanian
3-Chlorofenyloizocyjanian
  • May form small amount of sediment.
Formuła: C₇H₄ClNO
Temp. Wrzenia: 201 °C/760mmHg
Temp. topnienia: –4 °C
Gęstość: 1,26 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002016
Numer CAS: 2909-38-8
Jednostka: 2206
ADR: 6.1,II