Drukuj
Kwas jodooctowy
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR322006-100G OR322006-25G
APOSOR322006-100GEA 1740 PLN
APOSOR322006-100G APOSOR322006-25G
Kwas jodooctowy
Kwas jodooctowy
Formuła: C₂H₃IO₂
Temp. Wrzenia: 208 °C
Temp. topnienia: 79…82 °C
Gęstość: 4,6 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00002685
Numer CAS: 64-69-7
Jednostka: 2923
ADR: 8+6.1,I