Drukuj
Chlorooctan etylu 99%
Dostawca: Apollo Scientific
OR322004-500G OR322004-2.5KG
APOSOR322004-500GEA 337 PLN
APOSOR322004-500G APOSOR322004-2.5KG
Chlorooctan etylu 99%
Chlorooctan etylu
Formuła: C₄H₇ClO₂
Temp. Wrzenia: 143 °C
Temp. topnienia: –26 °C
Gęstość: 1,145 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000932
Numer CAS: 105-39-5
Jednostka: 1181
ADR: 6.1+3,II