Drukuj
(R)-1-Boc-3-Benzylpiperazine
Dostawca: Apollo Scientific
OR321498-1G OR321498-250MG
APOSOR321498-1GEA 981 PLN
APOSOR321498-1G APOSOR321498-250MG
(R)-1-Boc-3-Benzylpiperazine
(R)-1-Boc-3-Benzylpiperazine
Formuła: C₁₆H₂₄N₂O₂
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD07772103
Numer CAS: 947272-49-3