Drukuj
tert-Butyl (pyrrolidin-2-ylmethyl)carbamate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-Boc-aminomethyl-pyrrolidine
OR321459-5G OR321459-25G
APOSOR321459-5GEA 662 PLN
APOSOR321459-5G APOSOR321459-25G
tert-Butyl (pyrrolidin-2-ylmethyl)carbamate 95%
tert-Butyl (pyrrolidin-2-ylmethyl)carbamate
Formuła: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200.2780 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06658352
Numer CAS: 149649-58-1