Drukuj
1H-Pyrido[2,3-d][1,3]oxazine-2,4-dione 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR321347-1G OR321347-100MG OR321347-250MG
APOSOR321347-1GEA 1850 PLN
APOSOR321347-1G APOSOR321347-100MG APOSOR321347-250MG
1H-Pyrido[2,3-d][1,3]oxazine-2,4-dione 95%
1H-Pyrido[2,3-d][1,3]oxazine-2,4-dione
Formuła: C₇H₄N₂O₃
Temp. topnienia: 207…208 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09863994
Numer CAS: 21038-63-1