Drukuj
2-Bromo-3-methylpyrazine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR321322-1G OR321322-5G
APOSOR321322-1GEA 247 PLN
APOSOR321322-1G APOSOR321322-5G
2-Bromo-3-methylpyrazine 97%
2-Bromo-3-methylpyrazine
Formuła: C₅H₅BrN₂
Temp. Wrzenia: 194,8 °C/760mmHg
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD08705769
Numer CAS: 120984-76-1