Drukuj
5-Bromo-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR321310-1G OR321310-5G
APOSOR321310-1GEA 621 PLN
APOSOR321310-1G APOSOR321310-5G
5-Bromo-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
5-Bromo-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formuła: C₁₀H₈BrNO
Temp. topnienia: 133…135 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03906373
Numer CAS: 10102-94-0