Drukuj
7-Hydroxy-6-propyl-2,3-dihydro-1H,5H-pyrido[3,2,1-ij]quinolin-5-one 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 4-Hydroxy-3-propyl-1-azatricyclo[7.3.1.05,13]trideca-3,5(13),6,8-tetraen-2-one
OR32126-1G OR32126-5G
APOSOR32126-1GEA 899 PLN
APOSOR32126-1G APOSOR32126-5G
7-Hydroxy-6-propyl-2,3-dihydro-1H,5H-pyrido[3,2,1-ij]quinolin-5-one 95%
7-Hydroxy-6-propyl-2,3-dihydro-1H,5H-pyrido[3,2,1-ij]quinolin-5-one
Formuła: C₁₅H₁₇NO₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03791142
Numer CAS: 57625-51-1