Drukuj
3-(Methylsulphonyl)benzylamine hydrochloride
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-(Methylsulphonyl)benzylamine Hydrochloride
OR3206-1G OR3206-250MG
APOSOR3206-1GEA 841 PLN
APOSOR3206-1G APOSOR3206-250MG
3-(Methylsulphonyl)benzylamine hydrochloride
3-(Methylsulphonyl)benzylamine hydrochloride
Formuła: C₈H₁₂ClNO₂S
MW: 221.71 g/mol
Temp. topnienia: 248…254 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09064909
Numer CAS: 855267-50-4