Drukuj
Kwas 5-chloropikolinowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Chloro-2-pyridinecarboxylic acid, 5-Chloropyridine-2-carboxylic acid, 5-Chloro-2-picolinic acid
OR3205-25G OR3205-5G OR3205-1G
APOSOR3205-25GEA 305 PLN
APOSOR3205-25G APOSOR3205-5G APOSOR3205-1G
Kwas 5-chloropikolinowy 98%
Kwas 5-chloropikolinowy
Formuła: C₆H₄ClNO₂
Temp. topnienia: 166…171 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04114192
Numer CAS: 86873-60-1