Drukuj
trans-1,2-Cyclohexanedimethanol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: trans-Cyclohexane-1,2-diyldimethanol, trans-1,2-Bis(hydroxymethyl)cyclohexane
OR3201-1G OR3201-5G
APOSOR3201-1GEA 203 PLN
APOSOR3201-1G APOSOR3201-5G
trans-1,2-Cyclohexanedimethanol
trans-1,2-Cyclohexanedimethanol
Formuła: C₈H₁₆O₂
MW: 144.21 g/mol
Temp. Wrzenia: 113 °C/ 0.03 kPa
Temp. topnienia: 57 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09260493
Numer CAS: 25712-33-8