Drukuj
5,7-Dimethyl-4-hydroxypyrido[2,3-d]pyrimidine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 5,7-DIMETHYLPYRIDO[2,3-D]PYRIMIDIN-4(3H)-ONE
OR32009-1G OR32009-5G
APOSOR32009-1GEA 1700 PLN
APOSOR32009-1G APOSOR32009-5G
5,7-Dimethyl-4-hydroxypyrido[2,3-d]pyrimidine 95%
5,7-Dimethyl-4-hydroxypyrido[2,3-d]pyrimidine
Formuła: C₉H₉N₃O
MW: 175.19 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00143415
Numer CAS: 1913-72-0