Drukuj
2-Bromobenzaldehyde oxime 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Bromobenzaldoxime
OR3195-25G OR3195-5G
APOSOR3195-25GEA 2440 PLN
APOSOR3195-25G APOSOR3195-5G
2-Bromobenzaldehyde oxime 96%
2-Bromobenzaldehyde oxime
Formuła: C₇H₆BrNO
Temp. topnienia: 102…104 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00082734
Numer CAS: 34158-72-0