Drukuj
trans-1,4-Dibromo-2-butene
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (E)-1,4-Dibromobut-2-ene, (E)-1,4-Dibromo-2-butene
OR3193-100G OR3193-25G OR3193-500G
APOSOR3193-100GEA 182 PLN
APOSOR3193-100G APOSOR3193-25G APOSOR3193-500G
trans-1,4-Dibromo-2-butene
trans-1,4-Dibromo-2-butene
Formuła: C₄H₆Br₂
MW: 213.9 g/mol
Temp. Wrzenia: 205 °C
Temp. topnienia: 48…53 °C
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000249
Numer CAS: 821-06-7
Numer WE (dawny EINECS): 212-472-7
Jednostka: 2923
ADR: 8+6.1 II