Drukuj
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-((Trimethylsilyl)ethynyl)benzonitrile
OR3192-1G OR3192-5G
APOSOR3192-1GEA 450 PLN
APOSOR3192-1G APOSOR3192-5G
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile 99%
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile
Formuła: C₁₂H₁₃NSi
Temp. topnienia: 42…47 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09260494
Numer CAS: 190771-22-3