Drukuj
4-Methylbenzyl mercaptan 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: p-Xylene-α-thiol
OR31845-25ML OR31845-5ML
APOSOR31845-25MLEA 2370 PLN
APOSOR31845-25ML APOSOR31845-5ML
4-Methylbenzyl mercaptan 97%
4-Methylbenzyl mercaptan
Formuła: C₈H₁₀S
Temp. topnienia: 116…118/35mm °C
Gęstość: 1,023 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00039652
Numer CAS: 4498-99-1
Numer WE (dawny EINECS): 224-796-6
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III