Drukuj
2-Cyclopropylbenzoic acid 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR318088-1G OR318088-10G OR318088-5G
APOSOR318088-1GEA 609 PLN
APOSOR318088-1G APOSOR318088-10G APOSOR318088-5G
2-Cyclopropylbenzoic acid 95+%
2-Cyclopropylbenzoic acid
Formuła: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162.19 g/mol
Temp. topnienia: 101 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01550965
Numer CAS: 3158-74-5