Drukuj
[4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]methanol 90%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(Methylsulphonyl)-2-nitrobenzyl alcohol
OR318084-1G OR318084-10G OR318084-5G
APOSOR318084-1GEA 1470 PLN
APOSOR318084-1G APOSOR318084-10G APOSOR318084-5G
[4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]methanol 90%
[4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]methanol
Formuła: C₈H₉NO₅S
Temp. topnienia: 134…137 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06203102
Numer CAS: 773873-23-7