Drukuj
N,N-Dimethyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline hydrochloride 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
OR318055-1G OR318055-10G OR318055-5G
APOSOR318055-1GEA 1370 PLN
APOSOR318055-1G APOSOR318055-10G APOSOR318055-5G
N,N-Dimethyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline hydrochloride 95+%
N,N-Dimethyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline hydrochloride
Formuła: C₁₄H₂₃BClNO₂
MW: 283.61 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11052310
Numer CAS: 1231967-65-9