Drukuj
Imidazo[2,1-b]benzothiazole-2-carboxylic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR318037-1G OR318037-10G OR318037-5G
APOSOR318037-1GEA 975 PLN
APOSOR318037-1G APOSOR318037-10G APOSOR318037-5G
Imidazo[2,1-b]benzothiazole-2-carboxylic acid 95%
Imidazo[2,1-b]benzothiazole-2-carboxylic acid
Formuła: C₁₀H₆N₂O₂S
Temp. topnienia: 256…259 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00203011
Numer CAS: 64951-09-3