Drukuj
tert-Butyl-5-hydroxy-3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-carboxylate 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: tert-Butyl 5-hydroxy-3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-carboxylate
OR318035-1G OR318035-5G
APOSOR318035-1GEA 559 PLN
APOSOR318035-1G APOSOR318035-5G
tert-Butyl-5-hydroxy-3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-carboxylate 95+%
tert-Butyl-5-hydroxy-3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-carboxylate
Formuła: C₁₄H₁₉NO₃
MW: 249.31 g/mol
Temp. topnienia: 159…161 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08275037
Numer CAS: 216064-48-1