Drukuj
1,2,3,4,5-Pentametylocyklopentadien, Technical Grade
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR318024-1G OR318024-25G OR318024-5G
APOSOR318024-1GEA 110 PLN
APOSOR318024-1G APOSOR318024-25G APOSOR318024-5G
1,2,3,4,5-Pentametylocyklopentadien, Technical Grade
1,2,3,4,5-Pentametylocyklopentadien
Formuła: C₁₀H₁₆
Temp. Wrzenia: 58 °C/15mmHg
Gęstość: 0,87 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 44 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001354
Numer CAS: 4045-44-7
Numer WE (dawny EINECS): 223-743-4
Jednostka: 3295
ADR: 3,III