Drukuj
tert-Butyl-6-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-2-carboxylate 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: tert-Butyl 6-hydroxy-3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-carboxylate
OR318022-1G OR318022-10G OR318022-5G
APOSOR318022-1GEA 551 PLN
APOSOR318022-1G APOSOR318022-10G APOSOR318022-5G
tert-Butyl-6-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-2-carboxylate 95+%
tert-Butyl-6-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-2-carboxylate
Formuła: C₁₄H₁₉NO₃
MW: 249.31 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08275034
Numer CAS: 158984-83-9