Drukuj
1-Bromo-5-nitronaphthalene 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR3179-100G OR3179-25G OR3179-5G
APOSOR3179-100GEA 917 PLN
APOSOR3179-100G APOSOR3179-25G APOSOR3179-5G
1-Bromo-5-nitronaphthalene 96%
1-Bromo-5-nitronaphthalene
Formuła: C₁₀H₆BrNO₂
Temp. topnienia: 116…118 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00156397
Numer CAS: 5328-76-7