Drukuj
Methyl-2-azetidinecarboxylate hydrochloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl azetidine-2-carboxylate hydrochloride
OR317227-1G OR317227-5G
APOSOR317227-1GEA 574 PLN
APOSOR317227-1G APOSOR317227-5G
Methyl-2-azetidinecarboxylate hydrochloride 95%
Methyl-2-azetidinecarboxylate hydrochloride
Formuła: C₅H₁₀ClNO₂
MW: 151.59 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01861757
Numer CAS: 162698-26-2