Drukuj
1,6-Dijodoheksan 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR3172-100G OR3172-25G
APOSOR3172-100GEA 0 PLN
APOSOR3172-100G APOSOR3172-25G
1,6-Dijodoheksan 98%
1,6-Dijodoheksan
Formuła: C₆H₁₂I₂
Temp. Wrzenia: 141…142 °C/10mmHg
Temp. topnienia: 44478 °C
Gęstość: 2,052 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00001103
Numer CAS: 629-09-4
Numer WE (dawny EINECS): 211-073-5