Drukuj
(S)-1-Boc-2-azetidinemethanol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR317181-1G OR317181-5G
APOSOR317181-1GEA 592 PLN
APOSOR317181-1G APOSOR317181-5G
(S)-1-Boc-2-azetidinemethanol
(S)-1-Boc-2-azetidinemethanol
Formuła: C₉H₁₇NO₃
Gęstość: 1,05 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03093620
Numer CAS: 161511-85-9