Drukuj
trans-tert-Butyl-3-hydroxycyclobutylcarbamate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: tert-Butyl (trans-3-hydroxycyclobutyl)carbamate, trans-1-Amino-3-hydroxycyclobutane, N-BOC protected
OR317138-1G OR317138-25G OR317138-5G
APOSOR317138-1GEA 145 PLN
APOSOR317138-1G APOSOR317138-25G APOSOR317138-5G
trans-tert-Butyl-3-hydroxycyclobutylcarbamate 97%
trans-tert-Butyl-3-hydroxycyclobutylcarbamate
Formuła: C₉H₁₇NO₃
MW: 187.24 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09038209
Numer CAS: 389890-42-0