Drukuj
3,3-Dimethylcyclobutanecarboxylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR317125-1G OR317125-250MG
APOSOR317125-1GEA 783 PLN
APOSOR317125-1G APOSOR317125-250MG
3,3-Dimethylcyclobutanecarboxylic acid
3,3-Dimethylcyclobutanecarboxylic acid
Formuła: C₇H₁₂O₂
MW: 128.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 105…106 °C/15mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01734205
Numer CAS: 34970-18-8