Drukuj
2-Oxa-5-azaspiro[3.4]octane oxalate 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR317053-250MG OR317053-500MG
APOSOR317053-250MGEA 3940 PLN
APOSOR317053-250MG APOSOR317053-500MG
2-Oxa-5-azaspiro[3.4]octane oxalate 96%
2-Oxa-5-azaspiro[3.4]octane oxalate
Formuła: C₆H₁₁NO·C₂H₂O₄
Temp. topnienia: 85…94 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD18325162
Numer CAS: 1389264-18-9