Drukuj
7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR317000-1G OR317000-5G OR317000-25G
APOSOR317000-1GEA 139 PLN
APOSOR317000-1G APOSOR317000-5G APOSOR317000-25G
7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formuła: C₆H₅N₃
Temp. topnienia: 130…133 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08234403
Numer CAS: 271-70-5